missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Acetoxymethyl-2-furancarboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Acetoxymethyl-2-furancarboxylic Acid |
| CAS | 90345-66-7 |
| Molekylær formel | C8 H8 O5 |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O5/c1-5(9)12-4-6-2-3-7(13-6)8(10)11/h2-3H,4H2,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | CC(=O)OCc1oc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 5-(acetyloxymethyl)furan-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.15 |
| Formel vægt | 184.0372 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?