Få mere at vide
5-Acetoxymethyl-2-furaldehyde, TRC
Artikelnummer. 30322121
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30322121 5 g
1 options
Artikelnummer. 30322121 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1675005G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Acetoxymethyl-2-furaldehyde
CAS 10551-58-3
Molekylær formel C8 H8 O4
Mængde 5 g
Synonym 2-Furancarboxaldehyde, 5-[(acetyloxy)methyl]-, 2-Furaldehyde, 5-(hydroxymethyl)-, acetate (6CI,7CI,8CI), 5-[(Acetyloxy)methyl]-2-furancarboxaldehyde, (5-Formylfuran-2-yl)methyl acetate, 5-(Acetoxymethyl)-2-furaldehyde, 5-(Acetoxymethyl)-2-furancarboxaldehyde, 5-(Acetoxymethyl)furfural, 5-(Acetoxymethyl)furfuraldehyde, 5-Acetoxymethyl-2-furfural, 5-Formyl-2-furfuryl acetate, 5-Formyl-2-furylmethyl acetate, 5-Formylfurfuryl acetate
InChI formel InChI=1S/C8H8O4/c1-6(10)11-5-8-3-2-7(4-9)12-8/h2-4H,5H2,1H3
SMIL CC(=O)OCc1oc(C=O)cc1
IUPAC navn (5-formylfuran-2-yl)methyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 168.15
Formel vægt 168.0423