Få mere at vide
5-Acetoxymethyl-2-furaldehyde-13C6, TRC
Artikelnummer. 30326803
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30326803 1 mg
1 options
Product Code. 30326803 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA1675021MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Acetoxymethyl-2-furaldehyde-13C6
CAS 1215731-50-2
Molekylær formel C213C6H8O4
Mængde 1 mg
Synonym 5-[(Acetyloxy)methyl]-2-furancarboxaldehyde-13C6, 5-Acetoxymethylfurfural-13C6, (5-Formylfuran-2-yl)methyl Acetate-13C6, 5-(Acetoxymethyl)-2-furancarboxaldehyde-13C6, 5-Formyl-2-furfuryl Acetate-13C6, 5-Formyl-2-furylmethyl Acetate-13C6
InChI formel InChI=1S/C8H8O4/c1-6(10)11-5-8-3-2-7(4-9)12-8/h2-4H,5H2,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,7+1,8+1
SMIL CC(=O)O[13CH2][13c]1o[13c]([13CH]=O)[13cH][13cH]1
IUPAC navn [5-(oxo(113C)methyl)(2,3,4,5-13C4)furan-2-yl](113C)methyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 174.1
Formel vægt 174.0624