Få mere at vide
5-Acetoxymethyl-2-furaldehyde-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Acetoxymethyl-2-furaldehyde-13C6 |
| CAS | 1215731-50-2 |
| Molekylær formel | C213C6H8O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5-[(Acetyloxy)methyl]-2-furancarboxaldehyde-13C6, 5-Acetoxymethylfurfural-13C6, (5-Formylfuran-2-yl)methyl Acetate-13C6, 5-(Acetoxymethyl)-2-furancarboxaldehyde-13C6, 5-Formyl-2-furfuryl Acetate-13C6, 5-Formyl-2-furylmethyl Acetate-13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O4/c1-6(10)11-5-8-3-2-7(4-9)12-8/h2-4H,5H2,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,7+1,8+1 |
| SMIL | CC(=O)O[13CH2][13c]1o[13c]([13CH]=O)[13cH][13cH]1 |
| IUPAC navn | [5-(oxo(113C)methyl)(2,3,4,5-13C4)furan-2-yl](113C)methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.1 |
| Formel vægt | 174.0624 |