Få mere at vide
5-Acetoxymethyl-2,3-dimethylpyridine N-oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Acetoxymethyl-2,3-dimethylpyridine N-oxide |
| CAS | 1159977-00-0 |
| Molekylær formel | C10H13NO3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 5,6-Dimethyl-3-pyridinemethanol 3-Acetate 1-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO3/c1-7-4-10(6-14-9(3)12)5-11(13)8(7)2/h4-5H,6H2,1-3H3 |
| SMIL | CC(=O)OCc1cc(C)c(C)[n+]([O-])c1 |
| IUPAC navn | (5,6-dimethyl-1-oxidopyridin-1-ium-3-yl)methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.22 |
| Formel vægt | 195.0895 |