missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Acetoxy-3-chloro-2-pentanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Acetoxy-3-chloro-2-pentanone |
| CAS | 13051-49-5 |
| Molekylær formel | C7 H11 Cl O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 3-Chloro-5-acetoxy-2-pentanone, 3-Chloro-4-oxopentyl Acetate, 3-Chloro-3-acetopropyl Acetate, 3-Chloro-5-hydroxy-2-pentanone Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11ClO3/c1-5(9)7(8)3-4-11-6(2)10/h7H,3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)OCCC(Cl)C(=O)C |
| IUPAC navn | (3-chloro-4-oxopentyl) acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 178.61 |
| Formel vægt | 178.0397 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?