missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Acetonyl-2-methoxybenzenesulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Acetonyl-2-methoxybenzenesulfonamide |
| CAS | 116091-63-5 |
| Molekylær formel | C10 H13 N O4 S |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-Methoxy-5-(2-oxopropyl)benzenesulfonamide, 5-Acetonyl-2-methoxybenzenesulfonamide, Benzenesulfonamide, 2-methoxy-5-(2-oxopropyl)- |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO4S/c1-7(12)5-8-3-4-9(15-2)10(6-8)16(11,13)14/h3-4,6H,5H2,1-2H3,(H2,11,13,14) |
| SMIL | COc1ccc(CC(=O)C)cc1S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | 2-methoxy-5-(2-oxopropyl)benzenesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.28 |
| Formel vægt | 243.0565 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?