Få mere at vide
5-Acetonyl-2-methoxybenzenesulfonamide, Mikromol™
Description
5-Acetonyl-2-methoxybenzenesulfonamide, Mikromol
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-Acetonyl-2-methoxybenzenesulfonamide |
| CAS | 116091-63-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Acetonyl-2-methoxybenzenesulfonamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H13 N O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Methoxy-5-(2-oxopropyl)benzenesulfonamide, 5-Acetonyl-2-methoxybenzenesulfonamide, Benzenesulfonamide, 2-methoxy-5-(2-oxopropyl)- |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO4S/c1-7(12)5-8-3-4-9(15-2)10(6-8)16(11,13)14/h3-4,6H,5H2,1-2H3,(H2,11,13,14) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | COc1ccc(CC(=O)C)cc1S(=O)(=O)N |
| Show More |