Få mere at vide
5-Acetaminosalicylic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
5-Acetaminosalicylic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Acetyl Mesalazine |
| CAS | 51-59-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | N-Acetyl Mesalazine |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H9 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 5-Acetaminosalicylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO4/c1-5(11)10-6-2-3-8(12)7(4-6)9(13)14/h2-4,12H,1H3,(H,10,11)(H,13,14) |
| SMIL | CC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 5-acetamido-2-hydroxybenzoic acid |
| Vis mere |