missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Acetamino-4-hydroxy-2-(4-nitro-phenoxy)-6-(1,2,3-trihydroxy-propyl)-tetrahydro-pyran-2-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30315539
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30315539 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30315539 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA15844510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Acetamino-4-hydroxy-2-(4-nitro-phenoxy)-6-(1,2,3-trihydroxy-propyl)-tetrahydro-pyran-2-carboxylic Acid Methyl Ester
CAS 59694-35-8
Molekylær formel C18H24N2O11
Mængde 10 mg
Synonym N-Acetyl-2-O-(4-nitrophenyl)-alpha-neuraminic Acid Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C18H24N2O11/c1-9(22)19-14-12(23)7-18(17(26)29-2,31-16(14)15(25)13(24)8-21)30-11-5-3-10(4-6-11)20(27)28/h3-6,12-16,21,23-25H,7-8H2,1-2H3,(H,19,22)
SMIL COC(=O)C1(CC(O)C(NC(=O)C)C(O1)C(O)C(O)CO)Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn methyl 5-acetamido-4-hydroxy-2-(4-nitrophenoxy)-6-(1,2,3-trihydroxypropyl)oxane-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 444.39
Formel vægt 444.138
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.