Få mere at vide
5-acetamido-2-hydroxyacetophenon, Mikromol™
Beskrivelse
5-acetamido-2-hydroxyacetofenon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Acetamido-2-hydroxyacetophenone |
| CAS | 7298-67-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Acetamido-2-hydroxyacetophenone |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C10 H11 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 5-Acetamido-2-hydroxyacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO3/c1-6(12)9-5-8(11-7(2)13)3-4-10(9)14/h3-5,14H,1-2H3,(H,11,13) |
| SMIL | CC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)C |
| IUPAC navn | N-(3-acetyl-4-hydroxyphenyl)acetamid |
| Vis mere |