Få mere at vide
5-Acenaphthenamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Acenaphthenamine |
| CAS | 4657-93-6 |
| Molekylær formel | C12H11N |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 5-Aminoacenaphthene, 1,2-Dihydro-5-acenaphthylenamine, NSC 137427 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11N/c13-11-7-6-9-5-4-8-2-1-3-10(11)12(8)9/h1-3,6-7H,4-5,13H2 |
| SMIL | C1=CC2=C3C(=C1)CCC3=CC=C2N |
| IUPAC navn | 1,2-dihydroacenaphthylen-5-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.22 |
| Formel vægt | 169.0891 |