Få mere at vide
5-a-Cholestan-3-one, TRC
Artikelnummer. 30179963
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30179963 1 g
1 options
Artikelnummer. 30179963 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4317331G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 566-88-1
Molekylær formel C27 H46 O
Molekylvægt (g/mol) 386.65
Synonym 5α-Cholestan-3-one
IUPAC navn (5S,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
SMIL CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Cholestan-3-one
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-20,22-25H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Formel vægt 386.3549