missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(5'a,10a)-1-Demethyl-9,10-dihydro-12'-hydroxy-2'-methyl-5'-(phenylmethyl)-2,3(2H,3H)-secoergotaman-3,3',6',18-tetrone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (5'alpha,10alpha)-1-Demethyl-9,10-dihydro-12'-hydroxy-2'-methyl-5'-(phenylmethyl)-2,3(2H,3H)-secoergotaman-3,3',6',18-tetrone |
| CAS | 81149-12-4 |
| Molekylær formel | C32H37N5O6 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 8H-Oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazine, 2,3(2H,3H)-secoergotaman-3,3',6',18-tetrone deriv., Benzo[f]quinoline, 2,3(2H,3H)-secoergotaman-3,3',6',18-tetrone deriv. (2R,4aR,10bR)-7-Amino-1,2,3,4,4a,5,6,10b-octahydro-4-methyl-N-[(2R,5S,10aS,10bS)-octahydro-10b-hydroxy-2-methyl-3,6-dioxo-5-(phenylmethyl)-8H-oxazolo[3,2-a]pyrrolo[2,1-c]pyrazin-2-yl]-6-oxo-benzo[f]quinoline-2-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C32H37N5O6/c1-31(34-28(39)19-15-21-20-10-6-11-22(33)27(20)25(38)16-23(21)35(2)17-19)30(41)37-24(14-18-8-4-3-5-9-18)29(40)36-13-7-12-26(36)32(37,42)43-31/h3-6,8-11,19,21,23-24,26,42H,7,12-17,33H2,1-2H3,(H,34,39)/t19-,21-,23-,24+,26+,31-,32+/m1/s1 |
| SMIL | O=C1C=2C(N)=CC=CC2C3CC(C(=O)NC4(OC5(O)N(C4=O)C(C(=O)N6CCCC65)CC=7C=CC=CC7)C)CN(C)C3C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 587.67 |
| Formel vægt | 587.2744 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?