Få mere at vide
5,9-Diaminobenzo[a]phenoxazin-7-ium acetate, 65%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,9-Diaminobenzo[a]phenoxazin-7-ium acetate |
| CAS | 10510-54-0 |
| Molekylær formel | C18H15N3O3 |
| MDL nummer | MFCD00013151 |
| Mængde | 10 g |
| SMIL | NC1=CC2=[O+]C3=C(C4=CC=CC=C4C(N)=C3)N=C2C=C1.CC([O-])=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 321.33 |
| Procent renhed | 65% |