Få mere at vide
5,8-Epoxy-13-cis Retinoic Acid(Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,8-Epoxy-13-cis Retinoic Acid (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 112018-12-9 |
| Molekylær formel | C20H28O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (2Z,4E,6E)-7-(2,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,4,7a-trimethyl-2-benzofuranyl)-3-methyl-2,4,6-octatrienoic Acid, 13-cis-5,8-Epoxy-5,8-dihydroretinoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O3/c1-14(12-18(21)22)8-6-9-15(2)16-13-17-19(3,4)10-7-11-20(17,5)23-16/h6,8-9,12-13,16H,7,10-11H2,1-5H3,(H,21,22)/b8-6+,14-12-,15-9+ |
| SMIL | C/C(=C/C(=O)O)/C=C/C=C(\C)/C1C=C2C(CCCC2(O1)C)(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 316.43 |