Få mere at vide
5,8-Dioxo Psoralen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,8-Dioxo Psoralen |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H4O5/c12-7-2-1-5-8(13)6-3-4-15-10(6)9(14)11(5)16-7/h1-4H |
| Formel vægt | 216.0059 |