missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5,8-Dihydroxyleucoquinizarin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,8-Dihydroxyleucoquinizarin |
| CAS | 81-59-4 |
| Molekylær formel | C14 H10 O6 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 1,4,5,8-Tetrahydroxy-2,3-dihydro-9,10-anthracenedione, NSC 23122 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10O6/c15-5-1-2-6(16)10-9(5)13(19)11-7(17)3-4-8(18)12(11)14(10)20/h1-2,15-18H,3-4H2 |
| SMIL | OC1=C2C(=O)c3c(O)ccc(O)c3C(=O)C2=C(O)CC1 |
| IUPAC navn | 1,4,5,8-tetrahydroxy-2,3-dihydroanthracene-9,10-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.226 |
| Formel vægt | 274.048 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?