Få mere at vide
5,8-Dihydro-1-naphthol (>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,8-Dihydro-1-naphthol |
| CAS | 27673-48-9 |
| Molekylær formel | C10 H10 O |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 1-Naphthalenol, 5,8-dihydro-, 1-Naphthol, 5,8-dihydro- (6CI,8CI), 5,8-Dihydro-1-naphthalenol, 5,8-Dihydro-1-naphthol, 5,8-Dihydronaphthalen-1-ol, 5-Hydroxy-1,4-dihydronaphthalene, NSC 125584 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-3,5,7,11H,4,6H2 |
| SMIL | Oc1cccc2CC=CCc12 |
| IUPAC navn | 5,8-dihydronaphthalen-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.19 |
| Formel vægt | 146.0732 |