missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5,8-Dihydro-1-naphthol (>80%), TRC

Artikelnummer. 30375056
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30375056 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30375056 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4493751G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5,8-Dihydro-1-naphthol
CAS 27673-48-9
Molekylær formel C10 H10 O
Mængde 1 g
Synonym 1-Naphthalenol, 5,8-dihydro-, 1-Naphthol, 5,8-dihydro- (6CI,8CI), 5,8-Dihydro-1-naphthalenol, 5,8-Dihydro-1-naphthol, 5,8-Dihydronaphthalen-1-ol, 5-Hydroxy-1,4-dihydronaphthalene, NSC 125584
InChI formel InChI=1S/C10H10O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-3,5,7,11H,4,6H2
SMIL Oc1cccc2CC=CCc12
IUPAC navn 5,8-dihydronaphthalen-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 146.19
Formel vægt 146.0732
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.