Få mere at vide
5,8-Dibromo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrazine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15436068
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15436068 1 g 1g
15495186 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15436068 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59681.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 959755-46-5 | C5H2Br2N4 | 277.907 g/mol
Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 959755-46-5
Molekylær formel C5H2Br2N4
Molekylvægt (g/mol) 277.907
MDL nummer MFCD11040378
InChI nøgle IDWOTLNDEITXRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,8-dibromo-1,2,4 triazolo 1,5-a pyrazine, 5,8-dibromo 1,2,4 triazolo 1,5-a pyrazine, 5,8-dibromo-1,2,4-triazolo 1,5-a pyrazine, 5,8-dibromo 1,2,4 triazolo 1,5-a-pyrazine
PubChem CID 49758022
IUPAC navn 5,8-dibrom-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazin
SMIL C1=C(N2C(=NC=N2)C(=N1)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,8-Dibromo-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrazine
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 277.91
Procent renhed 95%