Få mere at vide
5,8,11,14-Eicosatetraynoic acid
Artikelnummer. 15464189
Skift visning
Mængde:
20 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
20mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15464189 20 mg 20mg
15474189 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464189 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61624.F+
Request Bulk or Custom Format
En cyclooxygenase-, lipoxygenase- og cytochrom P450-hæmmer
En cyclooxygenase-, lipoxygenase- og cytochrom P450-hæmmer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1191-85-1
Molekylær formel C20H24O2
Molekylvægt (g/mol) 296.41
MDL nummer MFCD00036967
InChI nøgle MGLDCXPLYOWQRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym etya, 5,8,11,14-eicosatetraynoic acid, octadehydroarachidonic acid, eicosatetranoic acid, opera_id_402, spectrum5_001952, d0g9ip, bml2-f04, 5,8,11,14-eicosatetraynoicacid, 5,8,11,14-icosatetraynoic acid #
PubChem CID 1780
IUPAC navn icosa-5,8,11,14-tetraynoinsyre
SMIL CCCCCC#CCC#CCC#CCC#CCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,8,11,14-Eicosatetraynoic acid
Smeltepunkt 81°C to 82°C
Farve Hvid
Lineær formel CH3(CH2)4(C≡CCH2)4CH2CH2CO2H
Mængde 20 mg
Beilstein 1798411
Formel vægt 296.4
Fysisk form Fast stof