Få mere at vide
5,7-Docosadiynoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,7-Docosadiynoic Acid |
| CAS | 178560-65-1 |
| Molekylær formel | C23 H38 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(24)25/h2-15,20-22H2,1H3,(H,24,25) |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCC#CC#CCCCC(=O)O |
| IUPAC navn | tricosa-5,7-diynoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 346.55 |
| Formel vægt | 346.2872 |