Få mere at vide
5,7-Diphenyl-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,7-Diphenyl-pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 895764-31-5 |
| Molekylær formel | C21H17N3O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H17N3O2/c1-2-26-21(25)17-14-22-24-19(16-11-7-4-8-12-16)13-18(23-20(17)24)15-9-5-3-6-10-15/h3-14H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1cnn2c(cc(nc12)c3ccccc3)c4ccccc4 |
| IUPAC navn | ethyl 5,7-diphenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 343.38 |
| Formel vægt | 343.1321 |