Få mere at vide
5,7-Dioxa-6-thiaspiro[2.5]octane 6-Oxide (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,7-Dioxa-6-thiaspiro[2.5]octane 6-Oxide |
| CAS | 89729-09-9 |
| Molekylær formel | C5 H8 O3 S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,1-Cyclopropanedimethanol Cyclic Sulfite |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O3S/c6-9-7-3-5(1-2-5)4-8-9/h1-4H2 |
| SMIL | O=S1OCC2(CC2)CO1 |
| IUPAC navn | 5,7-dioxa-6λ4-thiaspiro[2.5]octane 6-oxide |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.18 |
| Formel vægt | 148.019 |