Få mere at vide
5,7-Dinitro-8-quinolinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,7-Dinitro-8-quinolinol |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5N3O5/c13-9-7(12(16)17)4-6(11(14)15)5-2-1-3-10-8(5)9/h1-4,13H |
| Formel vægt | 235.0229 |