Få mere at vide
5,7-Dimethoxycoumarin, TRC
Artikelnummer. 30388725
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30388725 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30388725 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD473703500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Citropten
CAS 487-06-9
Molekylær formel C11 H10 O4
Mængde 500 mg
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 5,7-dimethoxy-, Citropten (6CI), Coumarin, 5,7-dimethoxy- (7CI,8CI), 5,7-Dimethoxy-2H-1-benzopyran-2-one, 5,7-Dimethoxy-2H-chromen-2-one, 5,7-Dimethoxycoumarin, Ciproten, Citraptene, Citroptene, Limetin, Limettin, NSC 102793, NSC 217987
InChI formel InChI=1S/C11H10O4/c1-13-7-5-9(14-2)8-3-4-11(12)15-10(8)6-7/h3-6H,1-2H3
SMIL COc1cc(OC)c2C=CC(=O)Oc2c1
IUPAC navn 5,7-dimethoxychromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 206.19
Formel vægt 206.0579