Få mere at vide
5,7-Dimethoxycoumarin, 98%
Artikelnummer. 11490837
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490837 0.25 g 0.25g
11470837 1 g 1g
11480837 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490837 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23226.01
 Begrænset vare
På lager
CAS: 487-06-9 | C11H10O4 | 206,197 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 487-06-9
Molekylær formel C11H10O4
Molekylvægt (g/mol) 206.197
MDL nummer MFCD00006870
InChI nøgle NXJCRELRQHZBQA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,7-dimethoxycoumarin, citropten, limettin, citroptene, citraptene, limetin, 5,7-dimethoxy-2h-chromen-2-one, 5,7-dimethoxy-2-benzopyrone, 2h-1-benzopyran-2-one, 5,7-dimethoxy, coumarin, 5,7-dimethoxy
PubChem CID 2775
IUPAC navn 5,7-dimethoxychromen-2-on
SMIL COC1=CC(=C2C=CC(=O)OC2=C1)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,7-Dimethoxycoumarin
Smeltepunkt 146 °C til 149 °C
Mængde 0.25 g
Merck Index 14,5492
Formel vægt 206.2
Procent renhed 98%