Få mere at vide
5,7-Dimethoxy-2-phenylchromen-4-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chrysin Dimethyl Ether |
| CAS | 21392-57-4 |
| Molekylær formel | C17 H14 O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 5,7-Dimethoxyflavone |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14O4/c1-19-12-8-15(20-2)17-13(18)10-14(21-16(17)9-12)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3 |
| SMIL | COc1cc(OC)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 5,7-dimethoxy-2-phenyl-chromen-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.29 |
| Formel vægt | 282.0892 |