missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5,7-Dihydroxyimidazo[1,2-a]pyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,7-Dihydroxyimidazo[1,2-a]pyrimidine |
| CAS | 51647-90-6 |
| Molekylær formel | C6 H5 N3 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5N3O2/c10-4-3-5(11)9-2-1-7-6(9)8-4/h1-3,11H,(H,7,8,10) |
| SMIL | Oc1cc(O)n2ccnc2n1 |
| IUPAC navn | imidazo[1,2-a]pyrimidine-5,7-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.12 |
| Formel vægt | 151.0382 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?