Få mere at vide
5,7-dihydroxyflavon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329035
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329035 5 g 5g
11339035 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329035 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14178.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 480-40-0 | C15H10O4 | 254.241 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 480-40-0
Molekylær formel C15H10O4
Molekylvægt (g/mol) 254.241
MDL nummer MFCD00006834
InChI nøgle RTIXKCRFFJGDFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym chrysin, 5,7-dihydroxyflavone, chrysine, 5,7-dihydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, crysin, 4h-1-benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-phenyl, unii-3cn01f5zj5, flavone, 5,7-dihydroxy, 5,7-dihydroxy-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one, chembl117
PubChem CID 5281607
ChEBI CHEBI:75095
IUPAC navn 5,7-dihydroxy-2-phenylchromen-4-on
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,7-Dihydroxyflavone
Smeltepunkt 284°C to 289°C
Mængde 5 g
Beilstein 233276
Merck Index 14,2256
Formel vægt 254.24
Procent renhed 98%