Få mere at vide
5,7-dihydroxy 4-methylcoumarin, TRC
Artikelnummer. 30012034
Skift visning
Mængde:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012034 250 mg
30008178 500 mg
30010698 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012034 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD449171250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2107-76-8
Molekylær formel C10 H8 O4
Molekylvægt (g/mol) 192.17
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 5,7-dihydroxy-4-methyl-, Coumarin, 5,7-dihydroxy-4-methyl- (7CI,8CI), 4-Methyl-5,7-dihydroxycoumarin, 5,7-Dihydroxy-4-methyl-chromen-2-one, 5,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin, NSC 5302
IUPAC navn 5,7-dihydroxy-4-methylchromen-2-one
SMIL CC1=CC(=O)Oc2cc(O)cc(O)c12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,7-Dihydroxy-4-Methylcoumarin
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8O4/c1-5-2-9(13)14-8-4-6(11)3-7(12)10(5)8/h2-4,11-12H,1H3
Formel vægt 192.0423