Få mere at vide
5,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin |
| Smeltepunkt | 298 °C til 300 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 179133 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Formel vægt | 192.17 |
| Procent renhed | 98% |