Få mere at vide
5,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin, 98%
Artikelnummer. 11451888
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11451888 1 g 1g
11461888 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11451888 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14528.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2107-76-8 | C10H8O4 | 192,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2107-76-8
Molekylær formel C10H8O4
Molekylvægt (g/mol) 192.17
MDL nummer MFCD00016966
InChI nøgle QNVWGEJMXOQQPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,7-dihydroxy-4-methylcoumarin, 5,7-dihydroxy-4-methyl-2h-chromen-2-one, 4-methyllimetol, 4-methyl-5,7-dihydroxycoumarin, 2h-1-benzopyran-2-one, 5,7-dihydroxy-4-methyl, 5,7-dihydroxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one, coumarin, 5,7-dihydroxy-4-methyl, 5,7-dihydroxy-4-methyl-chromen-2-one, chembl12252, unii-vp62d4346m
PubChem CID 5354284
IUPAC navn 5,7-dihydroxy-4-methylchromen-2-on
SMIL CC1=CC(=O)OC2=CC(=CC(=C12)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,7-Dihydroxy-4-methylcoumarin
Smeltepunkt 298°C to 300°C
Mængde 1 g
Beilstein 179133
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 192.17
Procent renhed 98%