Få mere at vide
5,7-Dihydroxy-4'-methoxyisoflavon, 98%
Artikelnummer. 11330528
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11330528 5 g 5g
11310528 250 mg 250mg
11320528 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11330528 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043853.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 491-80-5 | C16H12O5 | 284,27 g/mol
Det har formodede fordele i diætkræftprofylakse. Det har også vist sig at hæmme fedtsyreamidhydrolase og at fungere som agonist af PPARgamma, nuklear receptor, der er det nuværende farmakologiske mål for behandling af diabetes type 2. Det virker som et antineoplastisk middel. Det er en selektiv agonist på ER-β østrogenreceptorer og kan have kemoforebyggende effekt mod brystkræft. I tråd med den lave aktivitet på ER-α østrogenreceptorer, er det i det væsentlige blottet for uterotrofisk aktivitet. Biochanin A er også en ligand for aryl-carbonhydridreceptoren (AhR). Det reducerer arteriel modstand og forbedrer mikrocirkulationen, måske via effekter på kalium- og/eller calciumionkanaler. Induktion af sulfotransferaser til xenobiotisk afgiftning er blevet foreslået som en mekanisme for dets cancerforebyggende virkninger. Det er en nitrogenoxidsyntasehæmmer og apoptoseinducer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 491-80-5
Molekylær formel C16H12O5
Molekylvægt (g/mol) 284.27
MDL nummer MFCD00006839
InChI nøgle WUADCCWRTIWANL-UHFFFAOYSA-N
Synonym biochanin a, biochanin, 4'-methylgenistein, 5,7-dihydroxy-4'-methoxyisoflavone, 5,7-dihydroxy-3-4-methoxyphenyl-4h-chromen-4-one, genistein 4-methyl ether, pratensol, biochanine a, 5,7-dihydrox-4'-methoxyisoflavone, 4h-1-benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-3-4-methoxyphenyl
PubChem CID 5280373
ChEBI CHEBI:17574
IUPAC navn 5,7-dihydroxy-3-(4-methoxyphenyl)chromen-4-on
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C1=COC2=CC(O)=CC(O)=C2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,7-Dihydroxy-4'-methoxyisoflavone
Smeltepunkt 210 °C til 213 °C
Mængde 5 g
Beilstein 278107
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (<1 mg/ml ved 25 °C), kloroform, methanol, DMSO (57 mg/ml ved 25 °C) og ethanol (9 mg/ml ved 25 °C).
Formel vægt 284.27
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver