Få mere at vide
5,7-Dihydroxy-4'-methoxyisoflavone, 98%
Artikelnummer. 11320528
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 11320528
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043853.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 491-80-5 | C16H12O5 | 284.27 g/mol
Det har formodede fordele i diætkræftprofylakse. Det har også vist sig at hæmme fedtsyreamidhydrolase og at fungere som agonist af PPARgamma, nuklear receptor, der er det nuværende farmakologiske mål for behandling af diabetes type 2. Det virker som et antineoplastisk middel. Det er en selektiv agonist på ER-β østrogenreceptorer og kan have kemoforebyggende effekt mod brystkræft. I tråd med den lave aktivitet på ER-α østrogenreceptorer, er det i det væsentlige blottet for uterotrofisk aktivitet. Biochanin A er også en ligand for aryl-carbonhydridreceptoren (AhR). Det reducerer arteriel modstand og forbedrer mikrocirkulationen, måske via effekter på kalium- og/eller calciumionkanaler. Induktion af sulfotransferaser til xenobiotisk afgiftning er blevet foreslået som en mekanisme for dets cancerforebyggende virkninger. Det er en nitrogenoxidsyntasehæmmer og apoptoseinducer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 491-80-5
Molekylær formel C16H12O5
Molekylvægt (g/mol) 284.27
MDL nummer MFCD00006839
InChI nøgle WUADCCWRTIWANL-UHFFFAOYSA-N
Synonym biochanin a, biochanin, 4'-methylgenistein, 5,7-dihydroxy-4'-methoxyisoflavone, 5,7-dihydroxy-3-4-methoxyphenyl-4h-chromen-4-one, genistein 4-methyl ether, pratensol, biochanine a, 5,7-dihydrox-4'-methoxyisoflavone, 4h-1-benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-3-4-methoxyphenyl
PubChem CID 5280373
ChEBI CHEBI:17574
IUPAC navn 5,7-dihydroxy-3-(4-methoxyphenyl)chromen-4-on
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C1=COC2=CC(O)=CC(O)=C2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,7-Dihydroxy-4'-methoxyisoflavone
Smeltepunkt 210°C to 213°C
Mængde 1 g
Beilstein 278107
Opløselighedsinformation Soluble in water (<1mg/ml at 25°C),chloroform,methanol,DMSO (57mg/ml at 25°C),and ethanol (9mg/ml at 25°C).
Formel vægt 284.27
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver