Få mere at vide
5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,6-dihydro-4H-chromen-4-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tricin |
| CAS | 520-32-1 |
| Molekylær formel | C17 H14 O7 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, Flavone, 4',5,7-trihydroxy-3',5'-dimethoxy- (7CI,8CI), Tricin (6CI), 3',5'-O-Dimethyltricetin, 4',5,7-Trihydroxy-3',5'-dimethoxyflavone, 5,7,4'-Trihydroxy-3',5'-dimethoxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, NSC 294579 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14O7/c1-22-14-3-8(4-15(23-2)17(14)21)12-7-11(20)16-10(19)5-9(18)6-13(16)24-12/h3-7,18-19,21H,1-2H3 |
| SMIL | COc1cc(cc(OC)c1O)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2 |
| IUPAC navn | 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)chromen-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.29 |
| Formel vægt | 330.074 |