Få mere at vide
5,7-Dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tricetin |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O7/c16-7-3-8(17)14-9(18)5-12(22-13(14)4-7)6-1-10(19)15(21)11(20)2-6/h1-5,16-17,19-21H |
| Formel vægt | 302.0427 |