missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5,7-Dihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, TRC

Artikelnummer. 30373836
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30373836 50 mg
30380948 5 mg
30375446 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30373836 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45326850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 520-31-0
Molekylær formel C15H10O7
Molekylvægt (g/mol) 302.24
Synonym 5,7,3',4',5'-Pentahydroxyflavone, Tricetin
SMIL Oc1cc(O)c2C(=O)C=C(Oc2c1)c3cc(O)c(O)c(O)c3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Tricetin
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H10O7/c16-7-3-8(17)14-9(18)5-12(22-13(14)4-7)6-1-10(19)15(21)11(20)2-6/h1-5,16-17,19-21H
Formel vægt 302.0427
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.