missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5,7-Dihydroxy-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-4-one, TRC

Artikelnummer. 30374857
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374857 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30374857 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4467101G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5,7-Dihydroxy-2,2-dimethyl-4H-1,3-benzodioxin-4-one
CAS 137571-73-4
Molekylær formel C10H10O5
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H10O5/c1-10(2)14-7-4-5(11)3-6(12)8(7)9(13)15-10/h3-4,11-12H,1-2H3
SMIL CC1(C)OC(=O)c2c(O)cc(O)cc2O1
Molekylvægt (g/mol) 210.18
Formel vægt 210.0528
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.