Få mere at vide
5,7-Difluorochroman-4-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,7-Difluorochroman-4-one |
| CAS | 844648-22-2 |
| Molekylær formel | C9 H6 F2 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 5,7-Difluoro-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one, 5,7-Difluoro-2,3-dihydro-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Difluoro-3,4-dihydro-4H-chromen-4-one |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6F2O2/c10-5-3-6(11)9-7(12)1-2-13-8(9)4-5/h3-4H,1-2H2 |
| SMIL | O=C1C=2C(F)=CC(F)=CC2OCC1 |
| IUPAC navn | 5,7-difluoro-2,3-dihydrochromen-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.14 |
| Formel vægt | 184.034 |