Få mere at vide
5,7-Dichloroquinolin-8-ol, Mikromol™
Beskrivelse
5,7-Dichloroquinolin-8-ol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,7-Dichloroquinolin-8-ol |
| CAS | 773-76-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5,7-Dichloroquinolin-8-ol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H5 Cl2 N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 5,7-Dichloroquinolin-8-ol, Clioquinol Imp. B (EP), Clioquinol Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5Cl2NO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H |
| SMIL | Oc1c(Cl)cc(Cl)c2cccnc12 |
| IUPAC navn | 5,7-dichloroquinolin-8-ol |
| Vis mere |