Få mere at vide
5,7-Dichlorokynurensyre
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,7-Dichlorokynurenic acid monohydrate |
| Farve | Gul |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i fortyndet natriumhydroxid |
| Formel vægt | 258.06 |
| Fysisk form | Fast stof |