Få mere at vide
5,7-Dichlorokynurenic acid
Artikelnummer. 15413779
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15413779 10 mg 10mg
15433779 50 mg 50mg
15423779 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15413779 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61138.MA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 190908-40-8 | C10H7Cl2NO4 | 276.069 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 190908-40-8
Molekylær formel C10H7Cl2NO4
Molekylvægt (g/mol) 276.069
MDL nummer MFCD11045951
InChI nøgle READYYZXDSXRQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,7-dichlorokynurenic acid monohydrate, dcka hydrate, c10h5cl2no3 hydrate, 5,7-dichloro-4-hydroxyquinoline-2-carboxylic acid monohydrate, 5,7-dichlorokynurenic acid monohydrate, solid hplc, 2-quinolinecarboxylic acid, 5,7-dichloro-4-hydroxy-, monohydrate, 2-quinolinecarboxylicacid, 5,7-dichloro-4-hydroxy-, hydrate 1:1, 5,7-dichloro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-2-carboxylic acid-water 1/1
PubChem CID 23723057
IUPAC navn 5,7-dichlor-4-oxo-1H-quinolin-2-carboxylsyre;hydrat
SMIL C1=C(C=C2C(=C1Cl)C(=O)C=C(N2)C(=O)O)Cl.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,7-Dichlorokynurenic acid monohydrate
Farve Gul
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation Soluble in dilute sodium hydroxide
Formel vægt 258.06
Fysisk form Fast stof