Få mere at vide
Tocris Bioscience™ 5,7-Dichlorokynurenic acid sodium salt
Mængde:
10 mg
50 mg
Beskrivelse
5,7-Dichlorokynurenic acid sodium salt is a sodium salt of 5,7-Dichlorokynurenic acid (Cat. No. 0286), a potent antagonist at the glycine site of the NMDA receptor (Ki = 79 nM vs. [3H]-glycine).
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 mg |
| Produkttype | 5,7-Dichlorokynurenic acid sodium salt |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.04 |
| Inhibitorer | 5,7-Dichlorokynurenic acid sodium salt |
For Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido