Få mere at vide
Alfa Aesar™ 5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline, 99%
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline |
| Smeltepunkt | 180°C to 182°C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 153606 |
| Merck Index | 14,2175 |
| Formel vægt | 214.05 |
| Procent renhed | 99% |