Få mere at vide
Alfa Aesar™ 5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline, 99%
Artikelnummer. 11450268
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450268 25 g 25g
11460268 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450268 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. B23809.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 773-76-2
Molekylær formel C9H5Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 214.045
MDL nummer MFCD00006786
InChI nøgle WDFKMLRRRCGAKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroxine, 5,7-dichloro-8-hydroxyquinoline, chlorquinol, capitrol, dichloroxin, quixalin, chloroxyquinoline, dichloroquinolinol, dikhloroskin, 5,7-dichloro-8-quinolinol
PubChem CID 2722
ChEBI CHEBI:59477
IUPAC navn 5,7-dichloroquinolin-8-ol
SMIL C1=CC2=C(C(=C(C=C2Cl)Cl)O)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline
Smeltepunkt 180°C to 182°C
Mængde 25 g
Beilstein 153606
Merck Index 14,2175
Formel vægt 214.05
Procent renhed 99%