Få mere at vide
5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline, 98%
Artikelnummer. 10616302 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10616302 100 g Glasflaske 100g
10132380 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10616302 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 113431000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 773-76-2 | C9H5Cl2NO | 214.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 773-76-2
Molekylær formel C9H5Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 214.05
MDL nummer MFCD00006786
InChI nøgle WDFKMLRRRCGAKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloroxine, 5,7-dichloro-8-hydroxyquinoline, chlorquinol, capitrol, dichloroxin, quixalin, chloroxyquinoline, dichloroquinolinol, dikhloroskin, 5,7-dichloro-8-quinolinol
PubChem CID 2722
ChEBI CHEBI:59477
IUPAC navn 5,7-dichlorquinolin-8-ol
SMIL C1=CC2=C(C(=C(C=C2Cl)Cl)O)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5, 7-Dichloro-8-hydroxyquinoline
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 178°C to 183°C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Beilstein 21, 95
Merck Index 15, 2181
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in water at ph 1 or >9;,slightly soluble in ethanol,acetone,chloroform,,and dmso;,soluble in alkali,benzene,petroleum ether
Formel vægt 214.05
Procent renhed 98%
Fysisk form Fluffy Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.