Få mere at vide
5,7-Dichloro-8-hydroxy-2-methylquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorquinaldol |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7Cl2NO/c1-5-2-3-6-7(11)4-8(12)10(14)9(6)13-5/h2-4,14H,1H3 |
| Formel vægt | 226.9905 |