Få mere at vide
5,7-Dichloro-4-hydroxyquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5,7-Dichloro-4-hydroxyquinoline |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5Cl2NO/c10-5-3-6(11)9-7(4-5)12-2-1-8(9)13/h1-4H,(H,12,13) |
| Formel vægt | 212.9748 |